Drukuj
L-arabinoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
10839-10G 10839-50G
SIAL10839-10GEA 746 PLN
SIAL10839-10G SIAL10839-50G
L-arabinoza, Sigma-Aldrich®
L-arabinoza
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 158…160 °C
Gęstość: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067709
Numer CAS: 5328-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM