L-arabinoza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11921.18
A11921.30
A11921.18EA
686
PLN
A11921.18
A11921.30
L-arabinoza ≥99%
L-arabinoza
Purity: 99%
CAS No.: 87-72-9
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 155-160°
Beilstein Reference: 1723085
Merck Reference: 14,761
Optical Rotation: +104° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00067709
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 155…160 °C Gęstość: 1,585 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067709 Numer CAS: 5328-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-767-6 Klasyfikacja Merck : 14,761 |