Drukuj
L-arabinoza 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
104980250 104981000 104985000
ACRO104980250EA 322 PLN
ACRO104980250 ACRO104981000 ACRO104985000
L-arabinoza 99+%
L-arabinoza
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 155…160 °C
Gęstość: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006609
Numer CAS: 87-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation after 24 h
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %