D(-)-fruktoza Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
24282.290EA
449
PLN
24282.290
24282.368
24282.461
D(-)-fruktoza Ph. Eur.
D(-)-fruktoza
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. Wrzenia: 552 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 100…110 °C Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148910 Numer CAS: 57-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-333-3 Klasyfikacja Merck : 13,04295 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colourless crystals |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Identification D | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | -93.5 to -91 deg |
Foreign sugars | Passes test |
5-Hydroxymethylfurfural + related subst. | Passes test |
Ba (Barium) | Passes test |
Lead in sugars | Max. 0.5 ppm |
Water | Max. 0.5 % |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |