Drukuj
D(-)-fruktoza, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04007.0250 1.04007.1000
1.04007.0250EA 185 PLN
1.04007.0250 1.04007.1000
D(-)-fruktoza, Millipore®
D(-)-fruktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 552 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…110 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148910
Numer CAS: 57-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-333-3
Klasyfikacja Merck : 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM