Drukuj
D(-)-fruktoza ≥99%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
0226-1KGEA 443 PLN
0226-1KG 0226-5KG 0226-12KG
D(-)-fruktoza ≥99%, high purity
D(-)-fruktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 552 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…110 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148910
Numer CAS: 57-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-333-3
Klasyfikacja Merck : 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b7558f89edf5a510410c383e1da6b2e89ccf17&vid=3ef183bf6d7a20360c09d7ffd529fd2a227d04c1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic <= 0.0001%
Calcium & Magnesium <= 0.005%
Chloride <= 0.018%
Heavy Metals (as Pb) <= 0.0005%
Loss on Drying <= 0.5%
Purity >= 99%
Residue on Ignition <= 0.5%
Sulphate <= 0.025%