D(-)-fruktoza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
A17718.30
A17718.0B
A17718.0I
A17718.30EA
254
PLN
A17718.30
A17718.0B
A17718.0I
D(-)-fruktoza ≥99%
D(-)-fruktoza
Purity: 99%
CAS No.: 57-48-7
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Odour: Odourless
Melting Point: ca 105-110°
Beilstein Reference: 1239004
Merck Reference: 14,4273
Optical Rotation: -89° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00148910
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. Wrzenia: 552 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 105…110 °C Gęstość: 1,59 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148910 Numer CAS: 57-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-333-3 Klasyfikacja Merck : 14,4273 |