Drukuj
D(-)-arabinoza, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
10850-100G 10850-25G
SIAL10850-100GEA 1040 PLN
SIAL10850-100G SIAL10850-25G
D(-)-arabinoza, Millipore®
D(-)-arabinoza
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. topnienia: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135608
Numer CAS: 10323-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-708-5