D(-)-arabinoza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10357.09
A10357.18
A10357.30
A10357.PG
A10357.09EA
264
PLN
A10357.09
A10357.18
A10357.30
A10357.PG
D(-)-arabinoza ≥99%
D(-)-arabinoza
Purity: 99%
CAS No.: 10323-20-3
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 1723079
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. topnienia: 154…158 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135608 Numer CAS: 10323-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-708-5 |