Drukuj
D(+)-ksyloza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W360600-10KG W360600-1KG W360600-5KG W360600-SAMPLE
SIALW360600-10KGEA 1830 PLN
SIALW360600-10KG SIALW360600-1KG SIALW360600-5KG SIALW360600-SAMPLE
D(+)-ksyloza, Sigma-Aldrich®
D(+)-ksyloza
Formuła: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 331
Temp. topnienia: 154
Gęstość: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151475
Numer CAS: 58-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-400-7
Klasyfikacja Merck : 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM