D(+)-ksyloza ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10643.0E
A10643.22
A10643.36
A10643.0EEA
5600
PLN
A10643.0E
A10643.22
A10643.36
D(+)-ksyloza ≥98%
D(+)-ksyloza
Purity: 98+%
CAS No.: 58-86-6
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₀O₅ MW: 150.13 g/mol Temp. Wrzenia: 331 Temp. topnienia: 147…151 °C Gęstość: 1.525 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151475 Numer CAS: 58-86-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-400-7 Klasyfikacja Merck : 13,10142 |