Drukuj
D(+)-mannoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2069-100G M2069-25G M2069-500G
SIALM2069-100GEA 809 PLN
SIALM2069-100G SIALM2069-25G SIALM2069-500G
D(+)-mannoza, Sigma-Aldrich®
D(+)-mannoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 376
Temp. topnienia: 133
Gęstość: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064122
Numer CAS: 3458-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-392-4
Klasyfikacja Merck : 13,05772