Drukuj
D(+)-mannoza, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
63580-100G 63580-25G
SIAL63580-100GEA 985 PLN
SIAL63580-100G SIAL63580-25G
D(+)-mannoza, Millipore®
D(+)-mannoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 376
Temp. topnienia: 133
Gęstość: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064122
Numer CAS: 3458-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-392-4
Klasyfikacja Merck : 13,05772