Drukuj
D(+)-mannoza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
A10842.14 A10842.22 A10842.36
A10842.14EA 377 PLN
A10842.14 A10842.22 A10842.36
D(+)-mannoza ≥99%
D(+)-mannoza
Purity: 99% CAS No.: 3458-28-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-133° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1564373 Merck Reference: 14,5747 Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00064122
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 376
Temp. topnienia: 127…133 °C
Gęstość: 1.54
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064122
Numer CAS: 3458-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-392-4
Klasyfikacja Merck : 13,05772