Drukuj
D(+)-glukoza, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
24379.294EA 236 PLN
24379.294 24379.363 24379.465
D(+)-glukoza, anhydrous, GPR RECTAPUR®
D(+)-glukoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 146 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148912
Numer CAS: 50-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
Klasyfikacja Merck : 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 °
Loss on drying (100°C) Max. 1 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm