Drukuj
D(+)-glukoza, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
101175PEA 249 PLN
101175P 10117HV 101176K 101174Y
D(+)-glukoza, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
D(+)-glukoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Temp. topnienia: 146 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148912
Numer CAS: 50-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
Klasyfikacja Merck : 14,04459
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
IR Spectrum Passes test
Specific optical rotation (10 %; water) 52.5 - 53.3 °
Ignition residue (SO₄) Max. 0.03 %
Insolubility in water Max. 30 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO₃ (as SO₂) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 25 ppm
As (Arsenic) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm