D(+)-glukoza ≥99.5% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
0188-1KGEA
384
PLN
0188-1KG
0188-2.5KG
0188-50KG
0188-12KG
0188-500G
0188-5KG
D(+)-glukoza ≥99.5% for biotechnology
D(+)-glukoza
Sugar used as an energy source in specialised media.
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. topnienia: 146 °C Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148912 Numer CAS: 50-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1 Klasyfikacja Merck : 14,04459 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic | ≤0.00004% |
Chloride | ≤0.01% |
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Loss on Drying | ≤0.2% |
Protease | none detected |
Purity | ≤99.5% |
Residue on Ignition | ≤0.02% |
RNase | none detected |
Specific Rotation | 52.5 – 54 ° |
Sulphate & Sulphite | ≤0.005% |