D(+)-glukoza, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
A16828.36
A16828.0C
A16828.0E
AB116917.0500
A16828.36EA
233
PLN
A16828.36
A16828.0C
A16828.0E
ABCRAB116917.0500
D(+)-glukoza, anhydrous 99%
D(+)-glukoza
Purity: 99%
CAS No.: 50-99-7
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 147-153°
Beilstein Reference: 1281608
Merck Reference: 14,4459
Optical Rotation: +53° (c=10 in water, 3h)
MDL No.: MFCD00063774
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. topnienia: 147…153 °C Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148912 Numer CAS: 50-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1 Klasyfikacja Merck : 14,4459 |