Drukuj
D(+)-galaktoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6404-100G G6404-25G
SIALG6404-100GEA 1390 PLN
SIALG6404-100G SIALG6404-25G
D(+)-galaktoza, Sigma-Aldrich®
D(+)-galaktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 527
Temp. topnienia: 163…169 °C
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151230
Numer CAS: 59-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-416-4
Klasyfikacja Merck : 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM