Drukuj
D(+)-galaktoza
Dostawca: PanReac AppliChem
A1131.0100 A1131.1000
A1131.0100EA 213 PLN
A1131.0100 A1131.1000
D(+)-galaktoza
D(+)-galaktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 527 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 163…169 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151230
Numer CAS: 59-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-416-4
Klasyfikacja Merck : 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM