D(+)-galaktoza ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
A12813.0BEA
2170
PLN
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
D(+)-galaktoza ≥98%
D(+)-galaktoza
Purity: 98%
CAS No.: 59-23-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 1724619
Merck Reference: 14,4335
Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00151230
Formuła:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Temp. Wrzenia: 527 Temp. topnienia: 164…168 °C Gęstość: 1.50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151230 Numer CAS: 59-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-416-4 Klasyfikacja Merck : 13,04356 |