Drukuj
D(+)-Trehaloza, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: (+)-Trehalose, α,α-Trehalose, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol), Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, D-(+)-Trehalose Anhydrous, D-Trehalose
1.08216.0010 1.08216.0100
1.08216.0010EA 0 PLN
1.08216.0010 1.08216.0100
D(+)-Trehaloza, SAFC®
D(+)-Trehaloza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Temp. topnienia: 203
Gęstość: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006628
Numer CAS: 99-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-739-6
Klasyfikacja Merck : 12,09713