Drukuj
D(+)-sacharoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5390-10KG S5390-1KG S5390-5KG
SIALS5390-10KGEA 5200 PLN
SIALS5390-10KG SIALS5390-1KG SIALS5390-5KG
D(+)-sacharoza, Sigma-Aldrich®
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM