Drukuj
D(+)-sacharoza, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
27478.296EA 487 PLN
27478.296 27478.365 27478.467
D(+)-sacharoza, GPR RECTAPUR®
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Specific optical rotation (2 %; water) 66 - 67 °
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %