Drukuj
Sucrose (saccharose), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF ultracentrifugation_dens_gradient, BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
1.07654.1000 1.07654.5000 1.07654.9029
1.07654.1000EA 0 PLN
1.07654.1000 1.07654.5000 1.07654.9029
Sucrose (saccharose), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF ultracentrifugation_dens_gradient, BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM