D(+)-sacharoza ≥99.9% (by HPLC), Ultrapure Bioreagent for density gradient ultracentrifugation, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
|
4097-04EA
0
PLN
4097-04
4097-07
D(+)-sacharoza ≥99.9% (by HPLC), Ultrapure Bioreagent for density gradient ultracentrifugation, dla biologii molekularnej, J.T.Baker®
D(+)-sacharoza
Sucrose for Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications.
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₁ Temp. topnienia: 169…170 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006626 Numer CAS: 57-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9 Klasyfikacja Merck : 13,08966 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
Clarity and Color of Solution | Passes Test |
Clarity of Solution | Passes Test |
Glucose | ≤0.1 % |
Total of Copper, Iron and Lead | ≤5 ppm |
Assay (C₁₂H₂₂O₁₁) (by HPLC) | ≥99.9 % |