Drukuj
Oktaoctan D(+)-sukrozy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W303801-10KG-K W303801-1KG-K W303801-25KG-K
SIALW303801-10KG-KEA 2620 PLN
SIALW303801-10KG-K SIALW303801-1KG-K SIALW303801-25KG-K
Oktaoctan D(+)-sukrozy, Sigma-Aldrich®
Oktaoctan D(+)-sukrozy
Formuła: C₂₈H₃₈O₁₉
Temp. topnienia: 80…83 °C
Gęstość: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006623
Numer CAS: 126-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-772-1
Klasyfikacja Merck : 12,09052