Drukuj
D(+)-rafinoza pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7630-100G R7630-500G
SIALR7630-100GEA 1990 PLN
SIALR7630-100G SIALR7630-500G
D(+)-rafinoza pentahydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-rafinoza pentahydrat
Formuła: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594.52 g/mol
Temp. topnienia: 80
Gęstość: 1.516 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071590
Numer CAS: 17629-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-146-9
Klasyfikacja Merck : 12,08279