Drukuj
Igły do pobierania krwi, S-Monovette®
Dostawca: DESAGA
14.1205 85.1160
DESG14.1205EA 1980 PLN
DESG14.1205 DESG85.1160
Igły do pobierania krwi, S-Monovette®
Igły do strzykawek
These S-Monovette®-Needles are suitable for the S-Monovette® blood collection system.
  • Membrane screw cap connection
  • Sterile and pyrogen-free
Certyfikaty: CE0124 certified.
Sposób pakowania: Individual sterile packaging.