Drukuj
Oktaoctan D(+)-sukrozy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
419790010 419792500 419790051
ACRO419790010EA 720 PLN
ACRO419790010 ACRO419792500 ACRO419790051
Oktaoctan D(+)-sukrozy 98%
Oktaoctan D(+)-sukrozy
Formuła: C₂₈H₃₈O₁₉
Temp. Wrzenia: 250 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: >78 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006623
Numer CAS: 126-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-772-1
Klasyfikacja Merck : 12,09052
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥78 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance)