Drukuj
Płyny do przenoszenia ciepła, Kryo 60
Dostawca: LAUDA
LZB102 LZB202 LZB302
461-2853EA 3880 PLN
461-2853 461-2859 461-2871
Płyny do przenoszenia ciepła, Kryo 60
Płyny do termostatów
These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Durability
  • Simple and safe handling
  • Reliability, suitable for long-term operation
Recommended temperature range: –60 to +60 °C (open system).
* Denotes silicone oil