D(+)-rafinoza pentahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 17629-30-0
Molecular Formula: C18H32O16.5H2O
Formula Weight: 594.52 (504.45anhy)
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 4285763
Merck Reference: 14,8096
Optical Rotation: +105° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00071590
Formuła:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O MW: 594.52 g/mol Temp. topnienia: 78…82 °C Gęstość: 1.516 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071590 Numer CAS: 17629-30-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-146-9 Klasyfikacja Merck : 12,08279 |