Drukuj
D(+)-glukoza hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
49161-1KG 49161-25KG
SIAL49161-1KGEA 457 PLN
SIAL49161-1KG SIAL49161-25KG
D(+)-glukoza hydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-glukoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₆·H₂O
Temp. topnienia: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149450
Numer CAS: 14431-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM