Drukuj
D(+)-glukoza hydrat, powder, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
24374.366EA 600 PLN
24374.366 24374.460
D(+)-glukoza hydrat, powder, TECHNICAL
D(+)-glukoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17 g/mol
Temp. topnienia: 83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149450
Numer CAS: 14431-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Water 7.0 - 9.5 %