Drukuj
D(+)-glukoza hydrat for biochemistry
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
24371.297EA 211 PLN
24371.297 24371.366
D(+)-glukoza hydrat for biochemistry
D(+)-glukoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17 g/mol
Temp. topnienia: 83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149450
Numer CAS: 14431-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 deg
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Maltose and Isomaltose Max. 0.5 %
Water 7 - 9.5 %