Drukuj
D(-)-sorbitol 70% 70, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
309532-100ML 309532-500ML
SIAL309532-100MLEA 535 PLN
SIAL309532-100ML SIAL309532-500ML
D(-)-sorbitol 70% 70, Sigma-Aldrich®
D(-)-sorbitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 295
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004708
Numer CAS: 50-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-061-5
Klasyfikacja Merck : 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM