Drukuj
D(+)-glukoza hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
16301-2.5KG 16301-25KG 16301-50KG 16301-1KG 16301-250G 16301-6X1KG
SIAL16301-2.5KGEA 942 PLN
SIAL16301-2.5KG SIAL16301-25KG SIAL16301-50KG SIAL16301-1KG SIAL16301-250G SIAL16301-6X1KG
D(+)-glukoza hydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-glukoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₆·H₂O
Temp. topnienia: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149450
Numer CAS: 14431-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM