Drukuj
D(+)-glukoza hydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0113.1000EA 207 PLN
0113.1000 0113.9050
D(+)-glukoza hydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
D(+)-glukoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₆·H₂O
Temp. topnienia: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149450
Numer CAS: 14431-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.015 %
Starch passes test
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 0.2
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5