Drukuj
D-Gluconic acid 50% w/w water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
119890010 119890025 119890100
ACRO119890010EA 325 PLN
ACRO119890010 ACRO119890025 ACRO119890100
D-Gluconic acid 50% w/w water
D-Gluconic acid
Formuła: C₆H₁₂O₇
MW: 196.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 674
Temp. topnienia: < 15 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004240
Numer CAS: 526-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-401-4
Klasyfikacja Merck : 13,04469
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown-yellow Solution
Titration excess NaOH 49 to 55 %
Reducing sugars ≤3 %
Titration Argentometric ≥95.0 %