Drukuj
Kwas L-(+)-mlekowy 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
199257-1KG 199257-250G
SIAL199257-1KGEA 449 PLN
SIAL199257-1KG SIAL199257-250G
Kwas L-(+)-mlekowy 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kwas L-(+)-mlekowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 53
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064266
Numer CAS: 79-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2
Klasyfikacja Merck : 13,05352