Drukuj
D(+)-Trehaloza dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
MQ200
T9449-100G T9449-25G T9449-500G
SIALT9449-100GEA 1960 PLN
SIALT9449-100G SIALT9449-25G SIALT9449-500G
D(+)-Trehaloza dihydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Trehaloza dihydrat
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378.33 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071594
Numer CAS: 6138-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM