Drukuj
D(+)-maltoza hydrat 92+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
329911000 329915000 329910025
ACRO329911000EA 245 PLN
ACRO329911000 ACRO329915000 ACRO329910025
D(+)-maltoza hydrat 92+%
D(+)-maltoza hydrat
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149343
Numer CAS: 6363-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-716-5
Klasyfikacja Merck : 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info remainder mainly glucose and maltotriose
HPLC ≥92.0 %
Specific optical rotation on dry substance