Drukuj
trans-Platin ≥64,5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10472.01 10472.03 10472.06
10472.01EA 621 PLN
10472.01 10472.03 10472.06
trans-Platin ≥64,5%
trans-Platin
CAS No.: 14913-33-8 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011623
Formuła: H₆Cl₂N₂Pt
Gęstość: 3,746 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011623
Numer CAS: 14913-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-980-9