Drukuj
cis-Platyna ≥64,5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10471.01 10471.03 10471.06
10471.01EA 916 PLN
10471.01 10471.03 10471.06
cis-Platyna ≥64,5%
cis-Platyna
CAS No.: 15663-27-1 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Micro Crystals Appearance: Yellow Odour: Odourless Merck Reference: 14,2317 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011623
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Formuła: H₆Cl₂N₂Pt
Gęstość: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011623
Numer CAS: 15663-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-733-8
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,2317