Drukuj
cis-Platyna 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 720 PLN
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platyna 99.99% (trace metals basis)
cis-Platyna
Formuła: H₆Cl₂N₂Pt
Temp. topnienia: 277 °C
Gęstość: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011623
Numer CAS: 15663-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-733-8
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02341
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %