trifluorek boru-eter etylowy, kompleks, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
216607-100ML
216607-800ML
SIAL216607-100MLEA
523
PLN
SIAL216607-100ML
SIAL216607-800ML
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks, Sigma-Aldrich®
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks
Formuła:
C₄H₁₀BF₃O Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 1,125 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013194 Numer CAS: 109-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8 Jednostka: 2604 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 13,01340 |