Drukuj
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
M-Clarity™ quality level = MQ200
175501-100ML 175501-1L 175501-5ML
SIAL175501-100MLEA 201 PLN
SIAL175501-100ML SIAL175501-1L SIAL175501-5ML
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks, Sigma-Aldrich®
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks
Formuła: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 59
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013194
Numer CAS: 109-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8
Jednostka: 2604
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,01340