trifluorek boru-eter etylowy, kompleks ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
Purity: 98+%
CAS No.: 109-63-7
Molecular Formula: C4H10BF3O
Formula Weight: 141.93
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3440
Odour: Acrid
Melting Point: -60°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 3909607
Merck Reference: 14,1350
UN No.: 2604
MDL No.: MFCD00013194
Formuła:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141.93 g/mol Temp. Wrzenia: 125…126 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 1.130 Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013194 Numer CAS: 109-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8 Jednostka: 2604 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 14,1350 |