trifluorek boru-eter etylowy, kompleks (≥46,5% BF₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
CAS No.: 109-63-7
Molecular Formula: C4H10BF3O
Formula Weight: 141.93
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3440
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -60°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 3909607
Merck Reference: 14,1350
UN No.: 2604
MDL No.: MFCD00013194
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Formuła:
C₄H₁₀BF₃O Temp. Wrzenia: 125…126 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013194 Numer CAS: 109-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8 Jednostka: 2604 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 14,1350 |