Drukuj
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks (∼48% BF₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
174560010 174560025 174560250 174561000
ACRO174560010EA 732 PLN
ACRO174560010 ACRO174560025 ACRO174560250 ACRO174561000
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks (∼48% BF₃)
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks
Formuła: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 126 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013194
Numer CAS: 109-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8
Jednostka: 2604
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,01340
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage)
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥97.5 %